Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de sodium, solution tampon de 0,2M, pH 8,0
Code produit 15465039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465039 500 ml 500mL
15475039 1 l 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465039 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62733.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.64€
    75.65€ / 500mL
    Économisez 12.99€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Phosphate buffer is a multi-purpose buffer used for many molecular biology procedures. It is been also used for PEGylation of proteins at pH 7.4 and a concentration of 50 mM. Sodium phosphate buffer solution may be used in the preparation of a wide variety of phosphate based biological buffers for use in cell and molecular biology application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tampon phosphate est un tampon polyvalent utilisé pour de nombreuses procédures de biologie moléculaire. Il est également utilisé pour la PEGylation des protéines à pH 7,4 et à une concentration de 50 mM. La solution tampon de phosphate de sodium peut être utilisée dans la préparation d’une grande variété de tampons biologiques à base de phosphate pour une utilisation en biologie cellulaire et moléculaire.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate buffer soln.
Concentration 0.2 M
pH 8.0
Forme physique Des mesures
Quantité 500 ml
Numéro MDL MFCD00146206
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.