Learn More
Sodium Phosphate ACS AR, Macron Fine Chemicals™
Code produit 15538454 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
POLYSTORMOR ; 500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15538454 POLYSTORMOR ; 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15538454 Fournisseur Avantor Macron Code fournisseur 791404
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate
Note relative au nom Dibasic, Heptahydrate
CAS 7782-85-6
Quantité 500 g
Formule moléculaire H15Na2O11P
Numéro MDL MFCD00149180
Synonyme sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
Clé InChI LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nom IUPAC disodium phosphoric acid heptahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 268.06
CID PubChem 6096963
Poids de la formule 268.07
Qualité ACS
Conditionnement POLYSTORMOR