Learn More
Phosphate de sodium, dibasique, 7-hydraté, cristal, réactif A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Phosphate |
| Note relative au nom | Dibase, 7-hydrate |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 500 g |
| Poids de la formule | 268.07 |
| Pourcentage de pureté | 98.0 to 102.0% |
| Qualité | Réactif ACS BAKER ANALYZED™ |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Gravité spécifique | 1L = 1.70kg |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- SODIUM PHOSPHATE DIBASIC, ACS BAKER ANALYZED
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium phosphate