Learn More
Phosphate de sodium, dibasique, 7-hydraté, cristal, U.S.P., J.T. Baker™
Code produit 15558174 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15558174 500 g Flacon en verre ambré à col large 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15558174 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 381701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.49€
    225.49€ / 500g
    Économisez 36.00€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
CAS: 7782-85-6 | Formula: H15Na2O11P | Weight: 268.06 g/mol
Identifiants chimiques
CAS 7782-85-6
Formule moléculaire H15Na2O11P
Poids moléculaire (g/mol) 268.06
Numéro MDL MFCD00149180
Clé InChI LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
CID PubChem 6096963
Nom IUPAC Acide phosphorique heptahydraté de disodium
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate
Note relative au nom Dibase, 7-hydrate
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 1.70kg
Poids de la formule 268.07
Pourcentage de pureté 98.0 to 101.0%
Qualité USP