Learn More
Phosphate de sodium dibasique, ≥ 99,999 % (base de métaux), Honeywell™ Fluka™ TraceSELECT™
Code produit 15666800 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15666800 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15666800 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 71629100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
TraceSELECT™, pour l’analyse des traces, anhydre, ≥ 99,999 % (base des métaux)
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
  • acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
  • la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb, voire ppt, sont produits par distillation à sous-ébullition
  • les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
  • conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
  • les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate dibasic
CAS 7558-79-4
Quantité 100 g
Formule moléculaire HNa2O4P
Formule linéaire Na2HPO4
Numéro MDL MFCD00003496
Numéro UN UN3077
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nom IUPAC disodique ; phosphate d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
Poids de la formule 141.96g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.999% (metals basis)
Conditionnement Flacon poly