Learn More
Phosphate de sodium, dibasique, + de 99 %, réactif ACS, adapté aux solutions tampons, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10782602 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10782602 500 g Flacon en plastique 500g
10185753 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
15139153 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10782602 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424375000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.20€
    50.65€ / 500g
    Économisez 9.55€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7558-79-4
Formule moléculaire HNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
Numéro MDL MFCD00003496
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, dibasic
Couleur Blanc
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Poudre granulaire
Quantité 500 g
Perte à la dessiccation 0.2% max. (105°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Informations sur la décomposition Decomposes information: > 240°C
Formule linéaire Na2HPO4
Merck Index 15, 8789
Nom IUPAC disodique ; phosphate d’hydrogène
Poids de la formule 141.96
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS