Learn More
Phosphate de sodium, dibasique, + de 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10698504 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10698504 5 kg Bouteille en plastique 5kg
10361474 100 g Flacon en plastique 100g
10440481 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10698504 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 204850050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7558-79-4
Formule moléculaire HNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
Numéro MDL MFCD00003496
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, dibasic
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Poudre granulaire
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire Na2HPO4
Merck Index 15, 8789
Informations sur la solubilité Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Nom IUPAC disodique ; phosphate d’hydrogène
Poids de la formule 141.96
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Perte à la dessiccation 0.2% max.
Conditionnement Bouteille en plastique