Learn More
Phosphate dibase de sodium, réactif ACS, Solstice
Product Code. 15638160 Shop All Honeywell Fluka Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Unit Size:
100g
12kg
1kg
2.50kg
4 pièces
500g
5kg
6 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15638160 100 g 100g
15688160 500 g 500g
15658160 1 kg 1kg
15668160 2.5 kg 2.50kg
15608170 6 x 500 g 6 pièces
15698160 5 kg 5kg
15678160 4 x 2.5 kg 4 pièces
15648160 12 kg 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15638160 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. S9763100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.00€
    37.32€ / 100g
    Économisez 4.68€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
Réactif ACS,≥99,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7558-79-4
Formule moléculaire HNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
Numéro MDL MFCD00003496
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate dibasic
Forme physique Powder
Quantité 100 g
Formule linéaire Na2HPO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC disodique ; phosphate d’hydrogène
Poids de la formule 141,96g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Réactif ACS