Learn More
Beschreibung
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spezifikation
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate dibasic |
| Forme physique | Powder |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | Na2HPO4 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Nom IUPAC | disodique ; phosphate d’hydrogène |
| Poids de la formule | 141,96g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥99 % |
| Qualité | Réactif ACS |