Learn More
Phosphate de sodium dibasique anhydre (poudre ou granulés blancs), Fisher BioReagents™
Code produit 10182863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10182863 500 g Flacon en verre 500g
10396313 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10182863 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP332500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 7558-79-4 | Formule moléculaire : HNa2O4P | Poids moléculaire : 141,96 g/mol
Phosphate de sodium dibasique anhydre (poudre ou granulés blancs)
Ce composant tampon est couramment utilisé dans les applications de culture tissulaire et de biologie moléculaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7558-79-4
Formule moléculaire HNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
Numéro MDL MFCD00003496
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous
Couleur Blanc
pH 8,7 à 9,3
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 500 g
Identification Test de réussite
Perte à la dessiccation 0,2% max.
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Informations sur la décomposition Décomposition de l’information : > 240 °C
Merck Index 15, 8789
Nom IUPAC disodique ; phosphate d’hydrogène
Poids de la formule 141.96
Pourcentage de pureté ≥ 99,0%
Qualité Non classé