Learn More
Phosphate de sodium dibasique anhydre (poudre ou granulés blancs), Fisher BioReagents™
Code produit 10396313
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10396313 1 kg Flacon poly 1kg
10182863 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10396313 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP3321
Demander un format en vrac ou personnalisé
Phosphate de sodium dibasique anhydre (poudre ou granulés blancs)
Ce composant tampon est couramment utilisé dans les applications de culture tissulaire et de biologie moléculaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7558-79-4
Formule moléculaire HNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
Numéro MDL MFCD00003496
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous
Couleur Blanc
pH 8,7 à 9,3
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage ≥99.0 %
Merck Index 15, 8789
Nom IUPAC phosphate d’hydrogène disodique
Poids de la formule 141.96
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Identification Pass Test
Perte à la dessiccation 0.2% max.
Conditionnement Flacon poly
Informations sur la décomposition Decomposes information: > 240°C