Learn More
Phosphate de sodium, dibasique dihydraté, 98+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate dibasic dihydrate |
| Point de fusion | 243.0°C to 245.0°C |
| Forme physique | Powder, Crystals and/or Chunks |
| Quantité | 250 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | +98% |
| Formule linéaire | Na2HPO4·2H2O |
| Merck Index | 15,8789 |
| Informations sur la solubilité | (5% in water) Clear colorless |
| Poids de la formule | 177.99 |
| Afficher plus |