Learn More
Phosphate de sodium, dibasique dihydraté, 98+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12694947 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12694947 1 kg Flacon en verre 1kg
12644977 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12694947 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 124990010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.65€
    47.65€ / 1kg
    Économisez 9.00€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10028-24-7 ∣ H5Na2O6P ∣ 177.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10028-24-7
Formule moléculaire H5Na2O6P
Poids moléculaire (g/mol) 177.99
Numéro MDL MFCD00149182
Clé InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
CID PubChem 6451167
Nom IUPAC hydrogénophosphate de disodium dihydraté
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate dibasic dihydrate
Point de fusion 243.0°C to 245.0°C
Forme physique Powder, Crystals and/or Chunks
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage +98%
Formule linéaire Na2HPO4·2H2O
Merck Index 15,8789
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless
Poids de la formule 177.99
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Analytique