Learn More
Phosphate de sodium, dibasique dihydraté, 98+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12604957 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 kg
Conditionnement:
Récipient en plastique
Conditionnement:
5kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12604957 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12604957 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 124990050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00€
    167.00€ / 5kg
    Économisez 12.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate dibasic dihydrate
Point de fusion 243.0°C to 245.0°C
CAS 10028-24-7
pH 8.4 to 9.6 (1% aq. soln.)
Forme physique Powder, Crystals and/or Chunks
Quantité 5 kg
Perte à la dessiccation 19.5% to 21.0% (1 g, 130°C)
Conditionnement Récipient en plastique
Plage de pourcentage du dosage +98%
Formule moléculaire H5Na2O6P
Formule linéaire Na2HPO4·2H2O
Numéro MDL MFCD00149182
Merck Index 15,8789
Synonyme disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless
Clé InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nom IUPAC hydrogénophosphate de disodium dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 177.99
CID PubChem 6451167
Poids de la formule 177.99
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Analytique