Learn More
Phosphate de sodium, dihydrate dibasique, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16584204 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16584204 1 kg 1kg
16594204 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16584204 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 448150010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10028-24-7 | H5Na2O6P | 177.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10028-24-7
Formule moléculaire H5Na2O6P
Poids moléculaire (g/mol) 177.99
Numéro MDL MFCD00149182
Clé InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène disodique dihydraté
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, dibasic dihydrate
Point de fusion 243.0°C to 245.0°C
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire Na2HPO4·2 H2O
Merck Index 15, 8789
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 93 g/L(20°C).
Poids de la formule 177.99
Qualité Extra pur