Learn More
Phosphate de sodium dibasique dihydraté, 99+ %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate dibasic dihydrate |
| Point de fusion | 243,0°C à 245,0°C |
| Note relative au nom | For HPLC |
| Couleur | Blanc |
| pH | 7,5 à 9,2 (5 % de solution à 25°C) |
| Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Formule linéaire | Na2HPO4·2H2O |
| Afficher plus |