Learn More
Dihydre de phosphate de sodium dibase, Solstice
Code produit 15696800
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15696800 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15696800 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 71633250G
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
pour HPLC, ≥ 98,5%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate dibasic dihydrate
CAS 10028-24-7
Forme physique Solid
Quantité 250 g
Formule moléculaire H5Na2O6P
Formule linéaire Na2HPO4 · 2H2O
Numéro MDL MFCD00149182
Numéro UN UN3077
Synonyme disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
Clé InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nom IUPAC disodium dihydrate hydrogen phosphate
Poids moléculaire (g/mol) 177.99
CID PubChem 6451167
Poids de la formule 177,99g/mol
Pourcentage de pureté ≥98,5 % (T)
Qualité HPLC