Learn More
Phosphate de sodium dibaïque dihydraté, répond aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., 98,5-101 % (calcul à la substance séchée), Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15690740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25kg
4 pièces
5kg
6 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15690740 5 kg 5kg
15650740 1 kg 1kg
15660740 2.5 kg 2.50kg
15600750 6 x 1 kg 6 pièces
15610750 6 x 2.5 kg 6 pièces
15680740 4 x 5 kg 4 pièces
15670740 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15690740 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 042725KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.00€
    241.18€ / 5kg
    Économisez 24.82€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., 98,5 à 101 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10028-24-7
Formule moléculaire H5Na2O6P
Poids moléculaire (g/mol) 177.99
Numéro MDL MFCD00149182
Clé InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
CID PubChem 6451167
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur.BP
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 5 kg
Formule linéaire Na2HPO4 · 2H2O
Nom IUPAC disodium dihydrate hydrogen phosphate
Poids de la formule 177,99g/mol
Pourcentage de pureté 98,5 à 101 % (calcul à la substance séchée)
Qualité Extra Pure