Learn More
Dihydrate de phosphate de sodium dibasique, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Code produit 15613040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15613040 500 g 500g
15603040 1 kg 1kg
15623040 5 kg 5kg
15633040 6 x 1 kg 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15613040 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 30435500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., réactif Pharmacopée européenne, 98,5 à 101,0 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10028-24-7
Formule moléculaire H5Na2O6P
Poids moléculaire (g/mol) 177.99
Numéro MDL MFCD00149182
Clé InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
CID PubChem 6451167
Nom IUPAC disodium dihydrate hydrogen phosphate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Quantité 500 g
Formule linéaire Na2HPO4 · 2H2O
Poids de la formule 177.99g/mol
Pourcentage de pureté 98.5 to 101% (calc. to the dried substance)
Qualité puriss. p.a.