Learn More
Dihydrate de phosphate de sodium dibasique, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate |
| Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. |
| Quantité | 5 kg |
| Formule linéaire | Na2HPO4 · 2H2O |
| Poids de la formule | 177.99g/mol |
| Pourcentage de pureté | 98.5 to 101% (calc. to the dried substance) |
| Qualité | puriss. p.a. |