Learn More
Phosphate de sodium dibasique dihydraté, conformité spécifiée aux exigences de l’USP, pharmacopée eur.,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15760899 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15760899 1 kg 1kg
15770899 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15760899 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460790010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10028-24-7 | H5Na2O6P | 177.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10028-24-7
Formule moléculaire H5Na2O6P
Poids moléculaire (g/mol) 177.99
Numéro MDL MFCD00149182
Clé InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène disodique dihydraté
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate dibasic dihydrate
Point de fusion 243.0°C to 245.0°C
Quantité 1 kg
Formule linéaire Na2HPO4·2 H2O
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: 93 g/L(20°C).
Poids de la formule 177.99