Learn More
Phosphate de sodium dibasique dihydraté, conformité spécifiée aux exigences de l’USP, pharmacopée eur.,Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate dibasic dihydrate |
| Point de fusion | 243.0°C to 245.0°C |
| Forme physique | Powder, Crystals and/or Chunks |
| Quantité | 5 kg |
| Conditionnement | Plastic Bottle |
| Formule linéaire | Na2HPO4·2 H2O |
| Informations sur la solubilité | Solubility aq. soln.: 93 g/L(20°C). |
| Poids de la formule | 177.99 |
| Qualité | Ungraded |