Learn More
Didihydre phosphate de sodium dibase, TRC
Code produit 30137460
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137460 5 g 5g
17994445 1 g 1g
17984715 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137460 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS2245005G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10028-24-7
Formule moléculaire Na2HPO4 . 2 (H2O)
Poids moléculaire (g/mol) 177.99
Synonyme Disodium Hydrogen Phosphate Dihydrate, Disodium Monohydrogen Phosphate Dihydrate, Disodium Orthophosphate Dihydrate, Disodium Phosphate Dihydrate, Sodium Phosphate (Na2HPO4) Dihydrate;
Nom IUPAC hydrogénophosphate de disodium dihydraté
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP(=O)([O-])[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Poids de la formule 177.9619