Learn More
Le phosphate de sodium dibase dodécahydrate, répond aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., E339, 98,5-101 % (calcul à la substance séchée), Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15620750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25kg
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15620750 1 kg 1kg
15630750 2.5 kg 2.50kg
15650750 6 x 1 kg 6 pièces
15660750 6 x 2.5 kg 6 pièces
15640750 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15620750 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 042731KG
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
conforme aux normes analytiques de BP, Pharmacopée européenne, E339, 98,5 à 101 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10039-32-4
Formule moléculaire H25Na2O16P
Poids moléculaire (g/mol) 358.137
Numéro MDL MFCD00149181
Clé InChI DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
CID PubChem 61456
Nom IUPAC hydrogénophosphate de disodium dodécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Dibasic Dodecahydrate
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur.BP
Forme physique Crystals
Quantité 1 kg
Formule linéaire Na2HPO4 · 12H2O
Poids de la formule 358,14g/mol
Pourcentage de pureté 98,5 à 101 % (calcul à la substance séchée)
Qualité Reagent