Learn More
Dodécahydrate de phosphate de sodium dibasique, conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., E339, 98,5 à 101 % (calc. à la substance séchée), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit 15640750 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25kg
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15640750 25 kg 25kg
15620750 1 kg 1kg
15630750 2.5 kg 2.50kg
15650750 6 x 1 kg 6 pièces
15660750 6 x 2.5 kg 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15640750 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 0427325KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
conforme aux normes analytiques de BP, Pharmacopée européenne, E339, 98,5 à 101 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10039-32-4
Formule moléculaire H25Na2O16P
Poids moléculaire (g/mol) 358.137
Numéro MDL MFCD00149181
Clé InChI DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
CID PubChem 61456
Nom IUPAC hydrogénophosphate de disodium dodécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate dibasic dodecahydrate
Note relative au nom meets analytical specification of Ph.Eur., BP, E339, 98.5-101% calc. to the dried substance
% max. CAS 100.0000%
Quantité 25 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101%
Notes de pourcentage du dosage dosage (calc. à la substance séchée)
Formule linéaire Na2HPO4 · 12H2O
Poids de la formule 358.14
Pourcentage de pureté 98.5 to 101% (calc. to the dried substance)
Qualité Réactif Ph. Eur.
Perte à la dessiccation max. 61%
Conditionnement Bidon