Learn More
Le phosphate de sodium dibase dodécahydrate, répond aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., E339, 98,5-101 % (calcul à la substance séchée), Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Phosphate Dibasic Dodecahydrate |
| Note relative au nom | Répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur.BP |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 6 x 2.5 kg |
| Formule linéaire | Na2HPO4 · 12H2O |
| Poids de la formule | 358.14 |
| Pourcentage de pureté | 98,5 à 101 % (calcul à la substance séchée) |
| Qualité | Reagent |