Learn More
Phosphate de sodium, dibasique dodécahydraté, 98,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate |
| Point de fusion | 35,0°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 9 à 9,4 (5 % de solution aqueuse) |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 1 kg |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% |
| Formule linéaire | Na2HPO4·12H2O |
| Merck Index | 15, 8789 |
| Afficher plus |