Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de sodium, dibasique dodécahydraté, 99 %, extra pur
Code produit 13515020 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13515020 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13515020 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 447255000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.00€
    37.65€ / 500g
    Économisez 7.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate
Point de fusion 35.0°C
CAS 10039-32-4
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule moléculaire HNa2O4P·12H2O
Formule linéaire Na2HPO4·12H2O
Merck Index 15,8789
Synonyme disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
Informations sur la solubilité Clear colorless
Clé InChI DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC hydrogénophosphate de disodium dodécahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 358.13
CID PubChem 61456
Poids de la formule 358.13
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biochimie