Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de sodium, dibasique dodécahydraté, 99 %, extra pur
Code produit 13585000 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13585000 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13585000 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 447250025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    130.65€ / 2.5kg
    Économisez 24.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate
Point de fusion 35.0°C
CAS 10039-32-4
Forme physique Crystals
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule moléculaire HNa2O4P·12H2O
Formule linéaire Na2HPO4·12H2O
Merck Index 15,8789
Synonyme disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
Informations sur la solubilité Clear colorless
Clé InChI DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC hydrogénophosphate de disodium dodécahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 358.13
CID PubChem 61456
Poids de la formule 358.13
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biochimie