Learn More
Phosphate de sodium, dibasique dodécahydraté, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12695147 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12695147 1 kg Flacon en plastique 1kg
12605157 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12695147 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 448160010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.35€
    44.65€ / 1kg
    Économisez 7.70€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 10039-32-4 ∣ HNa2O4P·12H2O ∣ 358.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10039-32-4
Formule moléculaire HNa2O4P·12H2O
Poids moléculaire (g/mol) 358.13
Clé InChI DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
CID PubChem 61456
Nom IUPAC hydrogénophosphate de disodium dodécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate
Point de fusion 35.0°C
Forme physique Crystals
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire Na2HPO4·12H2O
Merck Index 15,8789
Informations sur la solubilité Solubility in water: 218g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 358.13
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur