Learn More
Phosphate de sodium dibase dodécahydrate, ≥99 % (T), Solstice
Code produit 15636810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15636810 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15636810 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 716501KG
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Puriss. p.a., cristallisé, ≥ 99,0 % (T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate dibasic dodecahydrate
CAS 10039-32-4
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 1 kg
Formule moléculaire H25Na2O16P
Formule linéaire Na2HPO4 · 12H2O
Numéro MDL MFCD00149181
Synonyme disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
Clé InChI DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC hydrogénophosphate de disodium dodécahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 358.137
CID PubChem 61456
Poids de la formule 358,14g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 % (T)