Learn More
Phosphate de sodium dibase dodécahydrate, Puriss. p.a., cristallisé, ≥99,0 % (T), Solstice
Code produit 16665913
Modifier l'affichage
Click to view available options
10 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
16665913 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16665913 Fournisseur Fluka Code fournisseur 7165010KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    564.00€
    512.47€ / 10kg
    Économisez 51.53€
    9% de réduction
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate dibasic dodecahydrate
Point de fusion 34 °C
CAS 10039-32-4
Couleur Incolore
% max. CAS 1
pH 9 à 9,3
Quantité 10 kg
Formule moléculaire H25Na2O16P
Formule linéaire Na2HPO4 · 12H2O
Synonyme sec-Sodium phosphate; Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate; Disodium phosphate; di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate
Clé InChI DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nom IUPAC phosphate d’hydrogène disodique dodécahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 358.14
Qualité ACS
Densité 1,52 g/cm3 (20 °C)