Learn More
Melford Phosphate disodique heptahydraté
Code produit 30018790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018790 5 kg 5kg
30018789 500 g 500g
30018788 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30018790 Fournisseur Melford Code fournisseur S231755000.0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.00€
    361.52€ / 5kg
    Économisez 180.48€
    33% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Le phosphate disodique heptahydraté, également connu sous le nom de phosphate disodique heptahydraté, est un composé chimique ayant des applications importantes sur le marché des sciences de la vie.
L’heptahydraté de phosphate dibasique, également connu sous le nom d’héptahydraté de phosphate disodique, est un composé chimique ayant des applications importantes sur le marché des sciences de la vie.
Il s'agit d'une forme hydratée de phosphate disodique, ce qui signifie qu'elle contient sept molécules d'eau par molécule du composé.
Le phosphate disodique heptahydraté est principalement utilisé comme agent tampon et comme source d'ions phosphate. Les solutions tampons contribuent à maintenir un pH stable dans les processus biologiques et biochimiques, assurant des conditions optimales pour les réactions enzymatiques, la culture cellulaire et d'autres techniques de biologie moléculaire.
Il est également couramment utilisé en laboratoire pour la préparation de solutions tampons présentant des plages de pH et des capacités tampon spécifiques. Il est particulièrement utile dans les applications nécessitant une plage de pH plus élevée, car il possède une capacité tampon dans la plage de pH alcaline.
De plus, ce composé est utilisé dans divers tests biologiques et biochimiques, dans des procédés de purification des protéines et dans la formulation de kits de diagnostic et de produits pharmaceutiques. Elle sert de source d'ions phosphate, essentiels à de nombreux processus biologiques tels que la synthèse de l'ADN et de l'ARN, le métabolisme énergétique et la transduction du signal.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate
CAS 7782-85-6
Quantité 5 kg
Formule moléculaire Na2HPO4-7H2O