Learn More
Phosphate de sodium dibasique heptahydraté, 98+ %, réactif de qualité ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10297073 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10297073 1 kg Flacon en plastique 1kg
10036020 500 g Flacon en plastique 500g
10175503 5 kg Bouteille en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10297073 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424380010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.75€
    75.65€ / 1kg
    Économisez 14.10€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7782-85-6 | H15Na2O11P | 268.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-85-6
Formule moléculaire H15Na2O11P
Poids moléculaire (g/mol) 268.06
Numéro MDL MFCD00149180
Clé InChI LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
CID PubChem 6096963
Nom IUPAC hydrogénophosphate de disodium heptahydraté
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, dibasic heptahydrate
Point de fusion 48.0°C
Couleur Blanc
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Crystals
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Informations sur la décomposition >48°C
Densité 1.67
Formule linéaire Na2HPO4·7H2O
Merck Index 15, 8789
Informations sur la solubilité Solubility in water: 154g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 268.07
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS