Learn More
Phosphate de sodium dibasique heptahydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10420101 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10420101 500 g Flacon en plastique 500g
10783445 250 g Flacon en plastique 250g
11904291 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10420101 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 206515000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.45€
    43.65€ / 500g
    Économisez 5.80€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7782-85-6 | H15Na2O11P | 268.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-85-6
Formule moléculaire H15Na2O11P
Poids moléculaire (g/mol) 268.06
Numéro MDL MFCD00149180
Clé InChI LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
CID PubChem 6096963
Nom IUPAC hydrogénophosphate de disodium heptahydraté
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, dibasic heptahydrate
Point de fusion 48.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
pH 9.0 to 9.3 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Densité 1.67
Formule linéaire Na2HPO4·7H2O
Merck Index 15,8789
Informations sur la solubilité Solubility in water: 154g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 268.07
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique