Learn More
Phosphate de sodium dibase heptahydrate, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate dibasic heptahydrate |
| Forme physique | Powder |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | Na2HPO4 · 7H2O |
| Poids de la formule | 268,07g/mol |
| Pourcentage de pureté | 98 à 102 % |
| Qualité | ACS |
| Densité | 1,68 g/mL à 25 °C ; Densité de vapeur : 4,9 (par rapport à l’air) |