Learn More
Descripción
L’heptahydrate de phosphate de sodium dibasique est utilisé pour de nombreuses applications, par exemple :
- En tant qu’agent séquestrant, émulsifiant et tampon pour les aliments
- En tant que mordant pour la teinture, pour la pondération de la soie et le tannage
- Dans la fabrication d’émaux, de céramiques et de détergents
- En tant qu’agent ignifuge dans la soudure et le brasage, pour remplacer le borax
- En tant que réactif et tampon cathartique, laxatif en chimie analytique
Especificaciones
Especificaciones
| Forme physique | Poudre cristalline blanche |
| Quantité | 500 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau, mais plus soluble dans l’eau chaude ; insoluble dans l’alcool, l’éthanol. |
| Poids de la formule | 268.07 |
| Pourcentage de pureté | ≥98 % |
| Qualité | ACS |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium Phosphate Dibasic, Heptahydrate, ACS
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium Phosphate Dibasic, Heptahydrate
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?