Learn More
Phosphate de sodium dibasique heptahydraté, TRC
Code produit 30425803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425803 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30425803 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS667035250G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Dibasic Heptahydrate
CAS 7782-85-6
Quantité 250 g
Formule moléculaire HNa2O4P • 7(H2O)
Synonyme Disodium Hydrogen Phosphate Heptahydrate, Disodium Orthophosphate Heptahydrate, Disodium Phosphate Heptahydrate, Sodium Monohydrogen Phosphate Heptahydrate, Sodium Phosphate (Na2HPO4) Heptahydrate
Formule InChI InChI=1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O=P([O-])([O-])O.[Na+].[Na+]
Nom IUPAC hydrogénophosphate de disodium heptahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 141.9671802
Poids de la formule 268.0147