Learn More
Phosphate de sodium dibasique, Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15615860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15615860 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15615860 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 568141KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    96.18€ / 1kg
    Économisez 9.82€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Testé selon Ph. Eur.
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate dibasic
CAS 7558-79-4
Forme physique Powder
Quantité 1 kg
Formule moléculaire HNa2O4P
Formule linéaire Na2HPO4
Numéro MDL MFCD00003496
Numéro UN UN3077
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nom IUPAC disodique ; phosphate d’hydrogène
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
Poids de la formule 141,96g/mol
Pourcentage de pureté 100%
Qualité Reagent