Learn More
Phosphate de sodium dibasique, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Code produit 11410036 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410036 100 g 100g
11440246 500 g -
11495276 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410036 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02199802.1
Très hygroscopique et hydrosoluble.Le phosphate de sodium dibasique, MP Biomedicals est un sel de sodium d’acide phosphorique.Cette poudre blanche est un composant important du tampon de migration pour la dénaturation de l’électrophorèse sur gel.
Phosphate de sodium dibasique anhydre
  • Utilisé pour la préparation du tampon phosphate, qui à son tour est utilisé dans la coloration de X-gal
  • Induit une calcification glomérulaire ainsi qu’un autre syndrome néphrotique chez les rats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7558-79-4
Formule moléculaire HNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
Numéro MDL MFCD00003496
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Freely soluble in water; insoluble in alcohol
Nom IUPAC disodique ; phosphate d’hydrogène
Poids de la formule 141.98
Pourcentage de pureté 98.0 to 100.5%
Qualité USP