Learn More
Phosphate de sodium dibasique, MP Biomedicals™
Code produit 11495276 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495276 1 kg -
11410036 100 g 100g
11440246 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495276 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219980201
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Très hygroscopique et hydrosoluble.Le phosphate de sodium dibasique, MP Biomedicals est un sel de sodium d’acide phosphorique.Cette poudre blanche est un composant important du tampon de migration pour la dénaturation de l’électrophorèse sur gel.
Phosphate de sodium dibasique anhydre
  • Utilisé pour la préparation du tampon phosphate, qui à son tour est utilisé dans la coloration de X-gal
  • Induit une calcification glomérulaire ainsi qu’un autre syndrome néphrotique chez les rats
Identifiants chimiques
CAS 7558-79-4
Formule moléculaire HNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
Numéro MDL MFCD00003496
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Informations sur la solubilité Librement soluble dans l’eau ; insoluble dans l’alcool
Nom IUPAC phosphate d’hydrogène disodique
Poids de la formule 141.98
Pourcentage de pureté 98,0 à 100,5 %
Qualité USP