Learn More
Phosphate de sodium dibasique, MP Biomedicals™
Code produit 11444652 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11444652 100 g 100g
11454652 500 g 500g
11474652 5 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444652 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02191440.1
Largement utilisé en biologie moléculaire, en chimie analytique, en biochimie et en chromatographie. Le phosphate de sodium dibasique de MP Biomedicals est un réactif avec une capacité tampon très élevée, souvent utilisé en association avec le phosphate d
Le phosphate de sodium dibasique est utilisé dans de nombreuses applications, notamment pour la purification des anticorps, comme réactif et tampon en chimie analytique et pour la préparation de tampons biologiques.Il est également utilisé également en tant qu’agent séquestrant, émulsifiant et tampon dans les aliments ; en tant que mordant pour la teinture ; pour la pondération de la soie ; pour le tannage ; pour la fabrication d’émaux, de céramiques, de détergents et de composés pour chaudières ; en tant qu’agent ignifuge dans la soudure et le brasage, pour remplacer le borax ; en tant qu’agent cathartique ; et en tant qu’agent laxatif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7558-79-4
Formule moléculaire HNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
Numéro MDL MFCD00003496
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in water, but more soluble in hot water; insoluble in alcohol, ethanol.
Nom IUPAC disodique ; phosphate d’hydrogène
Poids de la formule 141.96
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité ACS