Description
Le phosphate de sodium dibasique est utilisé dans de nombreuses applications, notamment pour la purification des anticorps, comme réactif et tampon en chimie analytique et pour la préparation de tampons biologiques.Il est également utilisé également en tant qu’agent séquestrant, émulsifiant et tampon dans les aliments ; en tant que mordant pour la teinture ; pour la pondération de la soie ; pour le tannage ; pour la fabrication d’émaux, de céramiques, de détergents et de composés pour chaudières ; en tant qu’agent ignifuge dans la soudure et le brasage, pour remplacer le borax ; en tant qu’agent cathartique ; et en tant qu’agent laxatif.
Spécification
Spécification
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 5 kg |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau, mais plus soluble dans l’eau chaude ; insoluble dans l’alcool, l’éthanol. |
| Nom IUPAC | phosphate d’hydrogène disodique |
| Poids de la formule | 141.96 |
| Pourcentage de pureté | ≥ 99,0% |
| Qualité | ACS |