Learn More
Phosphate de sodium dibasique, MP Biomedicals
Code produit 11416621 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Qualité:
98 to 102%
Molecular Biology
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Qualité
11416621 250 g Molecular Biology
11426621 500 g Molecular Biology
11436621 1 kg Molecular Biology
11455452 1 kg 98 to 102%
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11416621 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219484983
Identifiants chimiques
CAS 7558-79-4
Formule moléculaire HNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
Numéro MDL MFCD00003496
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
Nom IUPAC phosphate d’hydrogène disodique
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Dibasic
Note relative au nom Anhydrous
Quantité 250 g
Poids de la formule 141.96
Qualité Molecular Biology