Learn More
Phosphate de sodium dibasique, MP Biomedicals
Code produit 11455452 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Qualité:
98 à 102 %
Biologie moléculaire
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Qualité
11455452 1 kg 98 à 102 %
11416621 250 g Biologie moléculaire
11426621 500 g Biologie moléculaire
11436621 1 kg Biologie moléculaire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11455452 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219550101
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 7558-79-4
Formule moléculaire HNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
Numéro MDL MFCD00003496
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
Nom IUPAC phosphate d’hydrogène disodique
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Dibasic
Note relative au nom Anhydre
Quantité 1 kg
Poids de la formule 141.96
Qualité 98 à 102 %