Learn More
Phosphate de sodium dibasique, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., USP FCC, E 339, anhydre, 98-100,5 % (calcul à la substance séchée), Solstice
BIOPHARMA
Product Code. 15670750
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Unit Size:
1kg
25kg
4 pièces
5kg
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15670750 1 kg 1kg
15600760 5 kg 5kg
15610760 6 x 1 kg 6 pièces
15690750 4 x 5 kg 4 pièces
15680750 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15670750 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 042761KG
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, FCC, E339, anhydre, 98 à 100,5 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7558-79-4
Formule moléculaire HNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
Numéro MDL MFCD00003496
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
Nom IUPAC disodique ; phosphate d’hydrogène
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Dibasic
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur.BP, USP, FCC
Forme physique Anhydre
Quantité 1 kg
Formule linéaire Na2HPO4
Informations sur la solubilité Très soluble dans l’eau chaude, 8 parts soluble dans l’eau, insoluble dans l’alcool
Poids de la formule 141,96g/mol
Pourcentage de pureté 98 à 100,5 % (calcul à la substance séchée)
Qualité puriss.