Learn More
Phosphate de sodium dibasique, (poudre cristalline blanche/qualité réactif ACS), MP Biomedicals
Code produit 11464652 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
11464652 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11464652 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219144001
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Dibasic
CAS 7558-79-4
Couleur Blanc
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 1 kg
Formule moléculaire HNa2O4P
Numéro MDL MFCD00003496
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nom IUPAC phosphate d’hydrogène disodique
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
Poids de la formule 141.96
Qualité Réactif ACS