Learn More
Phosphate de sodium dodécahydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457687
Change view
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11457687 500 g 500g
11467687 2500 g 2500g
11477687 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15713.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10101-89-0 | H24Na3O16P | 380.119 g/mol
Sodium phosphate dodecahydrate is used in photographic developing, clarifying sugar, removing boiler scale, softening water and manufacturing of paper. They are added to many foods as an emulsifier to prevent oil separation. It can be utilized as a leavening agent. Some instances of these foods include the batter coating on breaded fish or chicken, and commercially baked cakes. Adding this item to food increases the shelf life of the food, maintaining the texture and visual aspect of the food.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphate de sodium dodécahydraté est utilisé dans le développement photographique, la clarification du sucre, l‘élimination de l‘échelle de chaudière, l‘adoucissement de l‘eau et la fabrication du papier. Ils sont ajoutés à de nombreux aliments en tant qu‘émulsifiant pour empêcher la séparation de l‘huile. Il peut être utilisé comme agent de lessivage. Certains cas de ces aliments comprennent le revêtement par pâte sur du poisson ou du poulet pané et des gâteaux cuits à des fins commerciales. L‘ajout de cet article à la nourriture augmente la durée de conservation de la nourriture, maintenant la texture et l‘aspect visuel de la nourriture.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Lorsqu‘il est stocké dans des conditions ordinaires, il peut perdre de l‘eau pour la cristallisation. Incompatible avec les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-89-0
Formule moléculaire H24Na3O16P
Poids moléculaire (g/mol) 380.119
Numéro MDL MFCD00149198
Clé InChI ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonyme trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
CID PubChem 61473
Nom IUPAC phosphate trisodique dodécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate dodecahydrate
Point de fusion ∼75°C (decomposition)
pH 12
Quantité 500 g
Formule linéaire Na3PO4·12H2O
Numéro UN UN3262
Merck Index 14,8662
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 380.12 (163.94 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Odorless
Densité 1.62
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium phosphate dodecahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium phosphate dodecahydrate