Learn More
Phosphate de sodium, monobasique, 98 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12625157 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12625157 5 kg Flacon en plastique 5kg
12615157 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12625157 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 448170050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    166.00€ / 5kg
    Économisez 12.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7558-80-7 ∣ H2NaO4P ∣ 119.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7558-80-7
Formule moléculaire H2NaO4P
Poids moléculaire (g/mol) 119.98
Numéro MDL MFCD00003527,MFCD00146206
Clé InChI AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
CID PubChem 23672064
ChEBI CHEBI:37585
Nom IUPAC dihydrogènophosphate de sodium
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, monobasic
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire NaH2PO4
Merck Index 15,879
Informations sur la solubilité Solubility in water: 850g/L (20°C).
Poids de la formule 119.98
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur