Learn More
Phosphate de sodium, monobasique, 99 %, pour analyse, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10751135 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10751135 250 g Flacon en plastique 250g
10135013 1 kg Flacon en plastique 1kg
11350836 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
11914291 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10751135 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 389872500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.25€
    27.65€ / 250g
    Économisez 4.60€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7558-80-7 | H2NaO4P | 119.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7558-80-7
Formule moléculaire H2NaO4P
Poids moléculaire (g/mol) 119.98
Numéro MDL MFCD00003527,MFCD00146206
Clé InChI AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
CID PubChem 23672064
ChEBI CHEBI:37585
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, monobasic
Couleur Blanc
pH 4.1 to 4.7 (5% soln.)
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 250 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire NaH2PO4
Merck Index 15,879
Informations sur la solubilité Solubility in water: 850g/L (20°C).
Nom IUPAC dihydrogènophosphate de sodium
Poids de la formule 119.98
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique